Learn More
Anritsu™ Sonde de pénétration
Code produit. 11922179
Click to view available options
Longueur (métrique):
30mm
100mm
300mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11922179
Marque: Anritsu™ BS21K010TC1ANP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermocouple KT de pénétration
• Thermocouple ultra-rapide, câble PVC 1 m
• Sonde φ 2,4 x 100mm pour mesure rapide de liquide, gaz, produits mous
• Thermocouple KT usage général
• 250 à +500°C
Spécification
Longueur (métrique) 100mm