Learn More
Sel de potassium de la pénicilline G, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042828
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15466059
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63901.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibe la synthèse des parois cellulaires bactériennes
Penicillin G potassium salt is used as a cell culture additive as an antibiotics. Use to inhibit the synthesis of bacterial cell walls by inhibition of the cell wall peptidoglycan chain cross-lining. It is the drug of choice for groups A, B, C and G streptococci, nonenterococcal group D streptococci, viridians group streptococci, and non-penicillinase producing staphylococcus. The potassium salt has been used to study murosomes of staphylococci and the penicillin-induced lysis of Streptococcus mutans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de potassium de la pénicilline G est utilisé comme additif de culture cellulaire comme antibiotique. Utilisé pour inhiber la synthèse des parois cellulaires bactériennes par la liaison croisée entre chaînes du peptidoglycane de la paroi cellulaire. C’est le traitement privilégié pour les streptocoques des groupes A, B, C et G, les streptocoques du groupe D non entérococcique, les streptocoques du groupe viridian et les staphylocoques non producteurs de pénicillinase. Le sel de potassium a été utilisé pour étudier les murosomes de staphylocoques et la lyse induite par la pénicilline de streptococcus mutans.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml), le méthanol, l’éthanol (avec parcimonie) et l’alcool. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113-98-4
Formule moléculaire C33H36ClKN4O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 691.34
Numéro MDL MFCD00036193
Clé InChI HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Synonyme Benzylpenicillin potassium salt; Potassium benzylpenicillinate
CID PubChem 23664709
ChEBI CHEBI:7963
Nom IUPAC potassium [3-(2-chloro-10H-phénothiazine-10-yl)propyl]diméthylamine (2S,5R,6R)-3,3-diméthyl-7-oxo-6-(2-phénylacétamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Penicillin G potassium salt
Type Penicillin G Potassium Salt
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 3832841
Merck Index 14,7094
Informations sur la solubilité Soluble in water (100mg/ml),methanol,ethanol (sparingly),and alcohol. Insoluble in chloroform.
Poids de la formule 372.48