Learn More
Mélange pénicilline/streptomycine/néomycine, Fisher BioReagents
Code produit. 10063967
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
Code produit. Quantité unitSize
10063967 50 ml 50mL
1 options
Code produit. 10063967
Marque: Fisher BioReagents BP296150
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Interfère avec la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne. Inhibe la synthèse des protéines
  • Mélange antibiotique utilisé pour prévenir la contamination bactérienne des cultures cellulaires
  • Trois antibiotiques combinés s’avèrent efficaces contre les bactéries Gram-positif et Gram-négatif
  • La pénicilline interfère avec la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne
  • La streptomycine et la néomycine inhibent la synthèse protéique chez les bactéries en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien
  • Usage destiné à la recherche uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture
Type Penicillin/Streptomycin/Neomycin
Forme physique Liquide
CAS 1405-10-3, 3810-74-0, 69-57-8, 7647-14-5, 7732-18-5
Conditionnement Bouteille en plastique
Stérilisée par filtration Pass Test
Quantité 50 ml
Merck Index 15, 6539
Synonyme PSN Mixture
compliance-icons
Identifiant produit
  • Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .