Learn More
Penoxsulam 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325074
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30325074 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325074 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREXA15937000AL
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Penoxsulam
CAS 219714-96-2
Noms d’analytes ou de composants Penoxsulam
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H14 F5 N5 O5 S
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO/IEC 17025
Synonyme 2-(2,2-Difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, Clipper, Clipper (benzenesulfonamide), Clipper 20OD, DASH 001, Granite, Granite (herbicide), Granite SC, Grasp, Grasp (benzenesulfonamide), Grasp EC, Penoxsulam, Rainbow 25OD, Ricer, Ricer 240SC, Viper
Formule InChI InChI=1S/C16H14F5N5O5S/c1-29-10-6-22-15(30-2)26-13(10)23-14(24-26)25-32(27,28)12-8(16(19,20)21)4-3-5-9(12)31-7-11(17)18/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,24,25)
Type de solution Single Solution
SMILES COc1cnc(OC)n2nc(NS(=O)(=O)c3c(OCC(F)F)cccc3C(F)(F)F)nc12
Nom IUPAC 2-(2,2-difluoroéthoxy)-N-(5,8-diméthoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-yl)-6-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Poids moléculaire (g/mol) 483.37
Quantité 1 mL
Poids de la formule 483.0636 g/mol