Learn More
Pentachlorophénol, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
Pentachlorophénol | 87-86-5 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pentachlorophenol |
CAS | 87-86-5 |
Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
Quantité | 1 mL |
Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
Formule moléculaire | C6HCl5O |
Clé InChI | IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)O |
Nom IUPAC | 2,3,4,5,6-pentachlorophénol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Pentachlorophenol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, pentachlorophenol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire