Learn More
Acide pentadécanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447636 50 g 50g
11437636 10 g 10g
11457636 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14664.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1002-84-2 | C15H30O2 | 242.403 g/mol
Pentadecanoic acid is a lipid used in proteomics research. It is also used as a biomarker for dietary milk intake. It can be labelled as a biomarker for myocardial fatty acid metabolism in ischemia/reperfusion studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide pentadécanoïque est un lipide utilisé dans la recherche protéomique. Il est également utilisé comme bio-marqueur pour étudier la consommation de lait et de produits laitiers. Il peut être qualifié de bio-marqueur pour le métabolisme des acides gras myocardiques dans les études d’ischémie/reperfusion. Source d’énergie in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des bases, des agents oxydants et des agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1002-84-2
Formule moléculaire C15H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 242.403
Numéro MDL MFCD00002745
Clé InChI WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentadecylic acid, n-pentadecanoic acid, pentadecyclic acid, n-pentadecylic acid, unii-ccw02d961f, pentadecyclate, n-pentadecylate, n-pentadecanoate, n-pentadecanoicacid, pentadecansäure
CID PubChem 13849
ChEBI CHEBI:42504
Nom IUPAC Acide pentadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentadecanoic acid
Point de fusion 51°C to 54°C
Point d’ébullition 257°C (100 mmHg)
Point d’éclair 110°C (230°F)
Formule linéaire CH3(CH2)13CO2H
Quantité 50 g
Beilstein 1773831
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol.
Poids de la formule 242.4
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentadecanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentadecanoic acid