Learn More
Pentadecanolide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453754
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. Quantité unitSize
11453754 25 g 25g
11463754 100 g 100g
2 options
Code produit. 11453754
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11341.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-02-5 | C15H28O2 | 240.387 g/mol
Pentadecanolide is a monomer used to make PGA-co-pentadecalactone polymers to be used in the development of directly compressed prolonged release tablets of slightly soluble drugs such as ketoprofen. Pentadecanolide may be used for the synthesis of poly(pentadecanolide) (PPDL) by Novozyme 435 catalyzed ring-opening polymerization. It may be employed as starting reagent for the synthesis of terminally-branched iso-fatty acids (iso-C15-C17).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pentadecanolide est un monomère utilisé pour fabriquer des polymères de PGA-co-pentadecalactone utilisé pour la fabrication de comprimés à libération prolongée directement compressés contenant des médicaments légèrement solubles tels que le kétoprofène. Le pentadecanolide peut être utilisé pour la synthèse du poly(pentadecanolide) (PPDL) par polymérisation par ouverture de cycle catalysée par Novozyme 435. Il peut être utilisé comme réactif de départ pour la synthèse d’acides gras iso à branche terminale (iso-C15-C17).
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le dipropylène glycol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-02-5
Formule moléculaire C15H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.387
Numéro MDL MFCD00039667
Clé InChI FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentadecanolide, exaltolide, pentadecanolide, 15-pentadecanolide, pentalide, thibetolide, pentadecan-15-olide, pentadecalactone, muskalactone, muskolactone
CID PubChem 235414
Nom IUPAC oxacyclohexadécane-2-one
SMILES C1CCCCCCCOC(=O)CCCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentadecanolide
Point de fusion 33°C to 37°C
Densité 0.918
Point d’ébullition 137°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.47
Quantité 25 g
Beilstein 143710
Merck Index 14,3910
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,dipropylene glycol. Insoluble in water.
Poids de la formule 240.39
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentadecanolide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Oxacyclohexadecan-2-one