Learn More
Triacrylate de pentaérythritol, stab. avec 300-400 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15446055
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 15446055
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 015705.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentaerythritol triacrylate
Note relative au nom Stabilized with 300 to 400ppm 4-methoxyphenol
CAS 3524-68-3
Couleur Incolore
Densité 1.16 g/mL
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C14H18O7
Indice de réfraction 1.484
Numéro MDL MFCD00009607
Quantité 500 g
Beilstein 6598752
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme pentaerythritol triacrylate, peta, pentaerythrityl triacrylate, gafgard 233, kayarad pet 30, sartomer sr 444, aronix m 305, setalux uv 2242, light acrylate pe 3a, p 300 acrylate
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Clé InChI HVVWZTWDBSEWIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCC(CO)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
Nom IUPAC [2-(hydroxyméthyl)-3-prop-2-énoyloxy-2-(prop-2-énoyloxyméthyl)propyl]prop-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 298.291
CID PubChem 19042
Poids de la formule 298.28
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentaerythritol triacrylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Pentaerythritol tetraacrylate, Pentaerythritol triacrylate,Trimethylolpropane triacrylate