Learn More
Di-p-toluènesulfonate de pentaéthylène glycol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313506
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11313506
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14369.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 41024-91-3 | C24H34O10S2 | 546.646 g/mol
Pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate is used in the preparation of calix[4]arenes, calix[5]arenes, and crown ethers. It is also used in the preparation of 3?-formylbenzo-18-crown-6 by undergoing coupling reaction with 2,3-dihydroxybenzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le di-p-toluènesulfonate de pentaéthylène glycol est utilisé dans la préparation des calix[4]arenes, des calix[5]arenes et des éthers crown. Il est également utilisé dans la préparation de 3′-formylbenzo-18-crown-6 en subissant une réaction de couplage avec le 2,3-dihydroxybenzaldéhyde.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41024-91-3
Formule moléculaire C24H34O10S2
Poids moléculaire (g/mol) 546.646
Numéro MDL MFCD00012204
Clé InChI BUHGDYPBQWWWQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, pentaethylene glycol ditosylate, pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate, pentaethylene glycol di p-toluenesulfonate, tos-peg6-tos, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diol, bis 4-methylbenzenesulfonate, pentaethylene glycol d p-toluenesulfonate, penta ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diyl ditosylate
CID PubChem 361968
Nom IUPAC 4-Méthylbenzènesulfonate de 2-[2-[2-[2-[2-(4-méthylphényl)sulfonyloxyéthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthyla
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate
Densité 1.26
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5225
Quantité 1 g
Beilstein 3599245
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 546.66
Pourcentage de pureté 95%