Learn More
Acide pentafluorobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7077155 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15452122
Marque: Thermo Scientific Acros 129910050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 602-94-8 | C7HF5O2 | 212.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 602-94-8
Formule moléculaire C7HF5O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.08
Numéro MDL MFCD00002406
Clé InChI YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid, benzoic acid, pentafluoro, benzoic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoicacid, pubchem2320, acmc-1b1wz, 4-09-00-00956 beilstein handbook reference, ksc355e3b, rarechem al bo 0017
CID PubChem 11770
ChEBI CHEBI:46796
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-acide pentafluorobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorobenzoic acid
Point de fusion 100.0°C to 104.0°C
Point d’ébullition 220.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule linéaire C6F5CO2H
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot water
Poids de la formule 212.07
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentafluorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.