Learn More
Chlorure de pentafluorobenzoyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439613
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11439613
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12420.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2251-50-5 | C7ClF5O | 230.52 g/mol
A reagent used for deriving primary amines. 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride was used for derivatization of 5-androstenediol, testosterone, estradiol , dihydrotestosterone and estrone in a study to determine their serum levels. 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride was used to derivative dimethylamine(DMA) in study to develop a rapid and accurate GC-MS method for determination of DMA in human urine. It was used in a study to detect the presence of Enterobacter cloacae in cultures of Leuconostoc mesenteroide by gas chromatography/mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé pour la dérivation d’amines primaires. Le chlorure de 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoyl a été utilisé pour la dérivatisation du 5-androstènediol, de la testostérone, de l’estradiol, de la dihydrotestosterone et de l’estrone dans une étude afin de déterminer leurs taux sériques. Le chlorure de 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoyl a été utilisé pour la dérivation du diméthylamine (DMA) au sein d’études afin de développer une méthode GC-MS rapide et précise pour la détermination du DMA dans l’urine humaine. Il a été utilisé dans une étude pour détecter la présence de Enterobacter cloacae dans des cultures de Leuconostoc mesenteroides par chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, des alcools et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2251-50-5
Formule moléculaire C7ClF5O
Poids moléculaire (g/mol) 230.52
Numéro MDL MFCD00000657
Clé InChI MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorobenzoyl chloride, perfluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, pentafluoro, pentafluorobenzoylchloride, pubchem15522, acmc-1covi, intermediates-zcf02601, pentafluorobenzoic acid chloride, attercop-chm at133861, 67924-15-6 unspecified acetate
CID PubChem 75256
ChEBI CHEBI:39425
Nom IUPAC 2,3,4,5,6chlorure de pentafluorobenzoyl
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorobenzoyl chloride
Densité 1.668
Point d’ébullition 158°C to 159°C
Indice de réfraction 1.4535
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2054397
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 230.52
Pourcentage de pureté 98%