Learn More
Pentane, ≥99 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 L
5 L
25 L
6 x 1 L
missing translation for 'unitSize'
1L
25L
5L
6 pièces
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Pentane |
| Densité | 0.626g/mL at 25°C |
| Quantité | 1 L |
| Limite d’explosion | 0.083 |
| Point d’éclair | −49°C (−56.2°F) |
| Température d’allumage | 500°F |
| Formule linéaire | CH3(CH2)3CH3 |
| Numéro UN | UN1265 |
| Beilstein | 969132 |
| Poids de la formule | 72.15g/mol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pentane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur