Learn More
Acide pentanoïque (acide valérique), Mikromol™
Code produit 17902876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17902876 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17902876 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0751.01
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide pentanoïque (acide valérique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Valeric Acid
CAS 109-52-4
Noms d’analytes ou de composants Valeric Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H10 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pentanoic Acid, Valproic Acid Imp. A (EP), Valeric Acid, Valproic Acid Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CCCCC(=O)O
Nom IUPAC pentanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Quantité 100 mg
Poids de la formule 102,0681 g/mol