Learn More
Pentanol, mélange d’isomères, 99 % (somme des isomères), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15408445
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Unit Size:
1000mL
5000mL
500mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15408445
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33391.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 94624-12-1 | C5H12O | 88.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94624-12-1
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00081734
Clé InChI AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
CID PubChem 6276
ChEBI CHEBI:44884
Nom IUPAC pentan-1-ol
SMILES CCCCCO
Specifications
Nom chimique ou matériau Pentanol
Note relative au nom mixture of isomers
Densité 0.815
Point d’ébullition 128°C to 137°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Indice de réfraction 1.4102
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1987
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%