Learn More
Pentétrazol, Mikromol™
Code produit 30050897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050897 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050897 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0692.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pentétrazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentetrazol
CAS 54-95-5
Noms d’analytes ou de composants Pentetrazol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H10 N4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Pentetrazol
Formule InChI InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
SMILES C1CCc2nnnn2CC1
Nom IUPAC 6,7,8,9-tétrahydrofurane-5H-tétrazolo[1,5-a]azépine
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Quantité 500 mg
Poids de la formule 138,0905 g/mol