Learn More
Pentifylline, Mikromol™
Code produit 17923856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17923856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17923856 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1882.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pentifylline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentifylline
CAS 1028-33-7
Noms d’analytes ou de composants Pentifylline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H20 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1H-Purine-2,6-dione, 1-hexyl-3,7-dihydro-3,7-dimethyl-, Theobromine, 1-hexyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Hexyl-3,7-dimethylxanthine, 1-Hexyltheobromine, 1-n-Hexyl-3,7-dimethyl-xanthine, 3,7-Dimethyl-1-hexyl-1H,3H-purin-2,6-dione, Cosadon, Cosaldon, Hexyltheobromine, Pentifylline, SK 7, SK 7 (pharmaceutical)
Formule InChI InChI=1S/C13H20N4O2/c1-4-5-6-7-8-17-12(18)10-11(14-9-15(10)2)16(3)13(17)19/h9H,4-8H2,1-3H3
SMILES CCCCCCN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
Nom IUPAC 1-hexyl-3,7-diméthylpurine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 264.32
Quantité 100 mg
Poids de la formule 264,1586 g/mol