Learn More
Pentoxifylline, Mikromol™
Code produit 17994046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994046 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17994046 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0761.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pentoxifylline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentoxifylline
CAS 5-6-6493
Noms d’analytes ou de composants Pentoxifylline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H18 N4 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-(5-Oxohexyl)-3,7-dimethylxanthine, 1-(5-Oxohexyl)theobromine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H,3H-purin-2,6-dione, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)xanthine, Agapurin, Agapurin Retard, Azupentat, BL 191, Dimethyloxohexylxanthine, Durapental, NSC 637086, Oxpentifylline, PTX, Pentoxifyllin, Pentoxifylline, Pentoxiphyllin, Pentoxiphylline, Pentoxyfilline, Pentoxyphyllin, Pexal, Rentylin, Torental, Trental, Vasotal, Vazofirin
Formule InChI InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8H,4-7H2,1-3H3
SMILES CN1C(=O)N(CCCCC(=O)C)C(=O)c2c1ncn2C
Nom IUPAC 3,7-diméthyl-1-(5-oxohexyl)purine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 278.31
Quantité 500 mg
Poids de la formule 278,1379 g/mol