Learn More
Pepsine, Extra Pure, Poudre, SLR, Fisher Chemical
Code produit. p-7073369 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11428712
Marque: Fisher Chemical P/1120/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Enzyme qui décompose les protéines en peptides plus petits.
Proteolitic activity BPC: 2500 - 3000 (Based on the British Pharmaceutical Codex 1959 (BPC) for the pepsin proteolytic activity report. Dissolves not less than 2500 times its weight of coagulated egg albumin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 g
Type de produit Pepsin
Forme Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pepsin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.