Learn More
Solution de nettoyage d’électrodes pepsine-HCl de Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11726378 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Code produit. 11726378
Marque: Reagecon 90508
Edge
Idéale pour éliminer la contamination protéique du diaphragme perméable des électrodes de pH. La solution de nettoyage d’électrodes de pepsine-HCl de Reagecon™ est une solution contenant au moins 1 % de pepsine A dans de l’acide chlorhydrique 0,1 M. Les éléments d’électrode doivent être trempés pendant environ une heure.
La pepsine A est une enzyme qui décompose les protéines en peptides plus petits (une protéase). Elle est produite naturellement dans le système digestif humain et est produite commercialement pour être utilisée dans les laboratoires et dans l’industrie alimentaire.
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
Composition Pepsine A dans de l’acide chlorhydrique
À utiliser avec (équipement) Électrode pH
Type de solution de remplissage Pepsine
À utiliser avec (application) Nettoyage des électrodes, élimination de la contamination protéique
Point de fusion 0°C
Odeur Inodore
Quantité 250 ml
Solubilité Entièrement miscible dans l’eau
compliance-icons
Identifiant produit
  • SOLUTION DE NETTOYAGE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Pepsin A