Learn More
Solution de nettoyage d’électrodes d’acide pepsine/hydrochlorique, SI Analytics™
Code produit. p-8014344 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Code produit. 11904759
Marque: SI Analytics 285138295
La solution de nettoyage pour électrodes à base de pepsine/d’acide chlorydrique SI Analytics™ est une solution corrosive adaptée au nettoyage des électrodes.
  • Solution de nettoyage 250 ml L5104
  • Solutions de nettoyage pour électrodes combinées et électrodes de référence
  • Solution de pepsine/d’acide chlorhydrique de 250 ml dans un flacon en verre DURAN™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
Type de solution de remplissage Solution nettoyante
Odeur Inodore
Plage de pH 1
Quantité 250 ml
Solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Tension de vapeur 23 hPa
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pepsine/acide chlorhydrique solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Pepsin A