Learn More
MP Biomedicals™ Pepsine
Code produit. 11498220 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
20 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
20g
Code produit. 11498220
Marque: MP Biomedicals™ 0210259891
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisée pour digérer les protéines. La pepsine, MP Biomedicals est une protéase acide avec une enzyme protéolytique. Elle contient la composante cathepsine qui fait cailler le lait. Elle possède une vaste gamme d’activités de substrat et démontre une activité estérasique. Elle attaque généralement
La pepsine est une peptidase et la principale enzyme protéolytique produite par l’estomac. Elle sert à digérer les protéines à travers le clivage des liaisons peptidiques internes. Elle est couramment utilisée dans la préparation de fragments de Fab d’anticorps. La pepsine de la muqueuse gastrique du porc a été utilisée pour hydrolyser des échantillons secs de col de l’utérus chez des souris.
  • La pepsine hydrolyse les liaisons peptidiques et non les liaisons amides ou d’ester
  • La pepsine rompt les peptides avec un acide aromatique de chaque côté de la liaison peptidique
  • Les acides aminés contenant du soufre augmentent la sensibilité à l’hydrolyse lorsqu’ils sont proches de la liaison peptidique
  • La pepsine rompt de préférence du côté du carboxyle de la phénylalanine et de la leucine et du côté du carboxyle des résidus d’acide glutamique
  • Rompt les liaisons Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe et Phe-Tyr dans la chaîne β d’insuline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protease
CAS 9001-75-6
À utiliser avec (application) Utilisé comme enzyme protéolytique ; utilisé pour décomposer les protéines selon leurs composés, c.-à-d. les peptides et aminoacides
Quantité 1 kg
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pepsin, 1:10,000
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Pepsin
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.