Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de pepsinogène II / PGC humain
Code produit. p-7230855
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15455103
Marque: Invitrogen™ EHPGC
ELISA
The Human Pepsinogen II (Hu PGC) ELISA quantitates Hu PGC in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PGC. Principle of the method The Human PGC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La pepsine est l’une des principales enzymes protéolytiques sécrétées par la muqueuse gastrique. La pepsine consiste en une seule chaîne polypeptidique et provient de son précurseur, le pepsinogène, en éliminant un segment de 41 acides aminés de l’extrémité N-terminale. Le pepsinogène est synthétisé dans la paroi de l’estomac et l’acide chlorhydrique, également produit par la muqueuse gastrique, est nécessaire pour convertir l’enzyme inactive et maintenir une acidité optimale (pH 1-3) pour la fonction de la pepsine. La pepsine est particulièrement efficace dans le clivage des liaisons peptidiques impliquant des acides aminés aromatiques. La pepsine montre une spécificité extrêmement large. Bien que les liaisons impliquant la phénylalanine et la leucine soient privilégiées, beaucoup d’autres liaisons sont également clivées dans une certaine mesure. La composition en acides aminés de la pepsine C diffère de celle du pepsinogène et de la pepsine, en particulier dans la teneur en acides aminés basiques, en acide glutamique, en acide aspartique, en leucine et en isoleucine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P20142
Plage de dosage 40,96-10,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 40 pg/ml
Plage d’étalonnage 40 pg/ml à 10,000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Cet anticorps de la paire ELISA détecte la PG II humaine. Autres espèces non encore déterminées.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 5225
Symbole de gène(s) PEPC,PGII
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autre domaine de recherche
Volume d’échantillon Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme RP11-298J23.1, PEPC, PGII
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min