Learn More
Gibco™ Peptone Preview Pak
Code produit. 16299831
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 g
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 16299831
Marque: Gibco™ 215379
Le kit d’aperçu des peptones comprend nos peptones de blé, coton, soja et levure et fournit des profils nutritionnels uniques par rapport aux autres compléments pour culture cellulaire.
  • Kit facile à tester de peptones sans substances d’origine animale
  • Profils nutritionnels uniques
  • Compléments pour culture cellulaire
  • Le kit d’aperçu des peptones contient :
    • Wheat 100, UF—un complément ultra-filtré et excellente source de glutamine, ce qui en fait une solution idéale pour les applications de culture de cellules de mammifères. Il a été digéré pour présenter une meilleure teneur en peptides, ce qui entraîne une faible concentration d’acides aminés libres et de glucides.
    • Du coton 100, UF—riche en nucléosides et digéré pour améliorer la teneur en peptides. Il a subi un traitement lui permettant de fournir des concentrations de vitamines plus élevées, ce qui contribue au maintien des performances dans les cultures de microbes et de cellules de mammifères.
    • Cotton 200, U—ultra-filtré et riche en nucléosides, traité pour améliorer les concentrations de glucides, essentiel pour certains processus microbiens et cultures cellulaires
    • Soja 100 — peptone de protéine de soja hautement digérée, présentant une teneur riche en nucléosides et en acides aminés libres. Il présente des concentrations élevées de vitamines et de glucides et est recommandé pour de nombreux procédés.
    • De la levure 100—conçue pour améliorer la teneur en vitamines et autres composants nutritionnels essentiels présents dans la levure. Il est destiné à la supplémentation nutritionnelle des cultures de cellules de mammifères, de microbes et d’insectes.
Pour les tailles de lot plus importantes, contactez les services de produits personnalisés Gibco ou consultez les produits associés/recommandés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Quantité 6 x 100 g