Learn More
Norme de perchlorate : ClO4- à 1000 μg/mL dans H2O , VHG™
Code produit 17958004
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17958004 100 mL 100mL
17968204 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17958004 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGICLO4100
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de perchlorate : ClO4- à 1000 μg/mL dans H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perchlorate
CAS 14797-73-0
Méthodes Ion Chromatography/Wet Chemistry
Noms d’analytes ou de composants Perchlorate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire (Cl O4)-
Synonyme ClO4−
Nom IUPAC Perchlorate
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 99.45
Quantité 100 mL
Poids de la formule 99.45 g/mol