Description
L’acide perchlorique est un acide minéral fort utile pour la préparation des sels perchloriques. Il fonctionne comme un oxydant puissant lorsqu’il est chaud. Cette solution est préparée en mélangeant 8,5 ml d’acide perchlorique et environ 900 ml d’acide acétique glacial, en ajoutant 30 ml d’anhydride acétique, puis en diluant à 1 L avec de l’acide acétique glacial. Ceci donne une solution de 0,1 M avec environ 10,046 g/l de HClO4.
- Fabriquée dans une installation conforme à la norme ISO 9001 selon Eu. Ph. Chapitre 4 (4.2.2) Directives
- Fournie avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
- Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de solutions volumétriques précises
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Perchloric acid |
| CAS | 7601-90-3, 64-19-7 |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 0,1 M |
| Odeur | Inodore |
| Conditionnement | Inviolable |
| Certificat d’analyse | Oui |
| Formule moléculaire | ClHO4 |
| Solvant ou matrice | Acide acétique glacial |
| Numéro MDL | MFCD00011325 |
| Show More |
Safety and Handling
- 0,1M perchloric acid
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.