Learn More
Acide perchlorique à 60 %, d = 1,53, certifié de qualité réactif analytique (AR) pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 15908916 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
25 L
500 ml
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15908916 1 L Flacon en verre ambré 1L
10636652 500 ml Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10646652 2,5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
12606757 25 L Flacon en verre ambré 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15908916 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/1240/PB15
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 7601-90-3
Formule moléculaire ClHO4
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
Numéro MDL MFCD00011325
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-v561v90bg2, acide perchlorique, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nom IUPAC acide perchlorique
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spécification
pH 0,1
Couleur Incolore
Point de fusion -18 °C
Point d’ébullition 203 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Tension de vapeur 6,8 mmHg 25
Quantité 1 L
Viscosité 3,5 mPaS à 20 °C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 100,46g/mol