Learn More
Acide perchlorique, ACS, 48-50 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide perchlorique est utilisé comme précurseur du perchlorate d’ammonium, qui est utilisé dans le carburant pour les fusées. Il est utile pour la gravure des écrans à cristaux liquides, la gravure du chrome, l’extraction de minéraux et en chimie analytique. Il est utilisé comme substance oxydante puissante et comme solvant pour les métaux et les alliages. Il sert de réactif de déprotéinisation dans l’analyse des aliments. En tant qu’agent déshydratant, il est utilisé pour la détermination de la silice dans le fer et l’acier, ainsi que dans le ciment et d’autres matériaux à base de silicate. Il intervient dans la séparation et la détermination du cuivre et d’autres métaux, de métaux alcalins tels que le sodium et le potassium. Il est également utilisé comme adjuvant pour augmenter le potentiel de réduction des sels de cérium dans les analyses volumétriques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perchloric acid |
| Point de fusion | °C à 112°C |
| Densité | 1,41 |
| Tension de vapeur | 29 mmHg à 20°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 48-50% |
| Numéro UN | UN1802 |
| Quantité | 2,5 L |
| Forme physique | Liquide |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
| Poids de la formule | 100.46 |
| Afficher plus |