Learn More
Acide perchlorique solution 0,1 M (0,1N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10469750 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10469750 1 L 1L
10050230 2,5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10469750 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/5820/PB15
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
ClHO4, numéro CAS -7601-90-3, unii-v561v90bg2, ueberchlorsaeure, perchlorsaeure, acide perchlorique, hclo4, acide hyperchlorique, acide perchlorique par masse interdit, acide perchlorique, réactif ACS, acide perchlorique, 1 L, CHEBI:29221, incolore, VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100.454
ClHO4, numéro CAS -7601-90-3, unii-v561v90bg2, ueberchlorsaeure, perchlorsaeure, acide perchlorique, hclo4, acide hyperchlorique, acide perchlorique par masse interdit, acide perchlorique, réactif ACS, acide perchlorique, 1 L, CHEBI:29221, incolore, VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100.454
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7601-90-3
Formule moléculaire ClHO4
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
Numéro MDL MFCD00011325
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acide perchlorique, acide perchlorique par masse interdit, acide perchlorique, réactif acs, acide hyperchlorique, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI : 29221
Nom IUPAC acide perchlorique
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spécification
pH 0,1
Couleur Incolore
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Perchloric acid