Learn More
Solution d’acide perchlorique, Solstice
Code produit 15644170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15644170 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15644170 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 344081L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    459.98€ / 1L
    Économisez 50.02€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Volumétrique, 0,01 M HClO4 dans de l’acide acétique (0,01 N), pour titration dans des liquides non aqueux
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perchloric acid solution
pH Acide
Couleur Incolore
Note relative au nom Volumetrique, 0,01 M HClO4 dans l’acide acétique (0,01N), pour la titration dans des liquides non aqueux
CAS 7601-90-3
Point d’ébullition 119 °C (1 013 hPa)
Densité ∽ °1,06 g/cm3 à 20C
Odeur Piquant
Conditionnement Flacon en verre
Point d’éclair 40 °C (104 °F)
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClHO4
Formule linéaire HClO4
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011325
Numéro UN UN2920
Synonyme unii-v561v90bg2, acide perchlorique, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
Informations sur la solubilité Complètement miscible dans l’eau
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Nom IUPAC acide perchlorique
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Poids de la formule 100,46g/mol