Learn More
Acide perchlorique, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perchloric Acid |
| Point de fusion | -18,0°C |
| Point d’ébullition | 203,0°C |
| Densité | 1,6600 g/ml |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Gravité spécifique | 1,66 |
| Point d’éclair | 113°C |
| Formule linéaire | HClO4 |
| Quantité | 2,5 L |
| Viscosité | 3,5 mPa.s (20°C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Perchloric acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Liquide oxydant Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.