Description
- Idéal pour l’analyse par IC, GF ou Flame AA, ICP-OES et ICP-MS.
- Évalué pour 65 métaux à des concentrations < 1 ppb.
- Fabrication, purification et conditionnement dans une salle blanche de classe 1000.
- Conditionné dans des flacons en polypropylène non cassables afin de maintenir l’intégrité du produit et d’éliminer la lixiviation des métaux due aux flacons en verre.
- Durée de conservation de trois ans à partir de la fabrication - disponible sur COA. Col de flacon de 45 mm.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Perchloric Acid |
| pH | 0,1 |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | -18°C |
| Point d’ébullition | 203°C |
| Densité | 1,660 g/cm³ |
| Conditionnement | Flacon en PEHD |
| Tension de vapeur | 6,8 mmHg à 25°C |
| Certificat d’analyse | Un certificat d’analyse du lot est fourni avec chaque expédition. |
| Numéro UN | 1873 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Perchloric acid, 67-71%
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Liquide oxydant Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid