Learn More
Acide perchlorique, TraceSELECT™ 67 à 72 %, Solstice
Code produit 15667050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15667050 500ml Flacon en verre 500mL
15647050 100 ml Flacon en verre 100mL
15657050 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15667050 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 77227500ML
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
TraceSELECT™ , pour l’analyse de traces, 65-71 %
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation de l’échantillon pour l’analyse des traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos TraceSELECT produits Ultra pour l’analyse ultra-trace à des niveaux ppb et même ppt sont produits par distillation sub-bouillante
  • Les acides, bases et sels de la TraceSELECT série ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la gamme des traces PPB (μG/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7601-90-3
Formule moléculaire ClHO4
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
Numéro MDL MFCD00011325
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-v561v90bg2, acide perchlorique, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nom IUPAC acide perchlorique
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perchloric acid
pH > 1
Couleur Incolore
Point de fusion -18 °C
Point d’ébullition 203 °C
Densité 1,66 g/cm3 à 20 °C
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500ml
Formule linéaire HClO4
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1873
Poids de la formule 100,46g/mol
Pourcentage de pureté 67 contre 72 %
Qualité TraceSELECT
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Perchloric acid 70 %
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide oxydant Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: perchloric acid