Learn More
Honeywell™ Gants en diamant PERFECT CUTTING™
Code produit 15826775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15826775 8 1 paire
15806775 6 1 paire
15816775 7 1 paire
15836775 9 1 paire
15846775 10 1 paire
15856775 11 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15826775 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 233224508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.51€
    13.86€ / 1 paires
    Économisez 12.65€
    47% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Honeywell™ PARFAIT CUTTING™ Gants diamantés pour la manipulation de pièces tranchantes en environnement sec ou gras.
  • Gant tricoté Dyneema™ Diamond/lycra™ blanc
  • Revêtement en polyuréthane noir sur la paume et le bout des doigts
  • La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
  • Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
  • La touche en diamant Dyneema™ sympa donne une sensation de confort supplémentaire
  • Le tricot serré (calibre 13) offre un support parfait pour au gant, limite la pénétration de la saleté et offre un excellent toucher
  • Le dos ventilé du gant optimise sa respirabilité
  • Le filetage Dyneema™ diamond/lycra™ offre des propriétés exceptionnelles contre les coupures
  • Le revêtement en polyuréthane au niveau de la paume et au bout des doigts offre une excellente résistance à l’abrasion
  • Sa couleur blanche améliore l’hygiène et la propreté du gant
  • Son revêtement noir permet de travailler dans un environnement légèrement sale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Normes de base CEE EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2003
Description Calibre 13
Couleur Blanc, Gris
Matériau Polyuréthane, Lycra
Dimensions 8
Longueur (métrique) 23,5 cm