Learn More
Honeywell™ Gants gris PU PERFECT POLY™ PU First
Description
- Gant tricoté en polyamide gris
- Revêtement en polyuréthane gris sur la paume et sur les bouts des doigts
- La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
- Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
- Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
- Le revêtement en PU et le dos aéré optimise la respirabilité du gant
- Le polyamide avec son revêtement en polyuréthane offre une excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures
- Le revêtement en PU garantit une bonne préhension
- Sans remplissage, le polyamide convient aux travaux de précision
- Les gants sont certifiés sans silicone pour garantir leur utilisation dans un environnement de peinture
- Grâce à sa couleur grise, le gant se salit moins facilement, assurant ainsi une plus grande durabilité
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | EN 420-2003 Norme de base, EN 388-2016 Risque mécanique |
| Description | Revêtement tricoté, jauge 13 |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Polyamide |
| Dimensions | 7 |
| Longueur (métrique) | 25 cm |