Learn More
Honeywell™ Gants gris PU PERFECT POLY™ PU First
Description
- Gants en maille de polyamide grise
- Revêtement de la paume et du bout des doigts en polyuréthane gris
- La technique de maillage permet d’obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité
- Le gant garantit un confort maximal et une robustesse accrue
- La maille serrée donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de la saleté et offre une bonne sensation
- Le dos et le revêtement en PU ventilés optimisent la respirabilité du gant
- Le polyamide et son revêtement en polyuréthane offrent une excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures
- Le revêtement PU garantit une bonne préhension
- Anti-bouloches, le polyamide convient aux travaux de précision
- Les gants sont certifiés sans silicone pour garantir leur utilisation dans un environnement de peinture
- La couleur grise les rend plus étanches, garantissant ainsi une durée de vie prolongée
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 420-2003 Norme de base, EN 388-2016 Risque mécanique |
| Description | Revêtement tricoté, jauge 13 |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Polyamide |
| Dimensions | 9 |
| Longueur (métrique) | 25 cm |