Learn More
Honeywell™ Gants blancs PERFECT POLY™ PU First
Code produit 12605333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12605333 7 1 pièce
12615333 8 1 pièce
12625333 9 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12605333 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 213225507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.52€
    1.82€ / 1 pièces
    Économisez 3.70€
    67% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants blancs Honeywell™ PERFECT POLY™ PU conçus pour une manipulation fine ou pour le port sous un autre gant.
  • Gant tricoté 100 % en nylon
  • Revêtement en PU blanc sur la paume et les doigts
  • La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
  • Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
  • Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
  • Le revêtement en PU et le dos aéré optimise la respirabilité du gant
  • Le polyamide avec son revêtement en polyuréthane offre une excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures
  • Le revêtement en PU garantit une bonne préhension
  • Sans remplissage, le polyamide convient aux travaux de précision
  • Les gants sont certifiés sans silicone pour garantir leur utilisation en peinture
  • La couleur blanche améliore l’hygiène et la propreté du gant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Norme de base EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2016
Structure Maille sans coutures
Description Calibre 13
Coating Material Polyamide, polyuréthane
Couleur Blanc
Dimensions 7
Longueur (métrique) 24 cm