Learn More
Liebherr™ Armoire laboratoire qualifiable 5°C ± 2K, série Perfection
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200089298
Click to view available options
Capacité (métrique):
480 l
702 l
1 091 l
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30178704
Marque: Liebherr™ SRPVH1402
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Appareil qualifiable suivant FDX15-140 pour une variation de température maximale de ±2K, conforme aux Bonnes Pratiques de Laboratoire. Pour un stockage sûr, précis et ultra économe en énergie des produits thermosensibles en température positive.
  • Réfrigérateur de laboratoire pour stockage des produits thermosensibles
  • Plage de température -2 / +16 °C, stabilité de température de +5°C ± 2K testée selon FDX15-140
  • Technologie NoFrost : réfrigération assistée par ventilateur avec dégivrage automatique à gaz chaud ultra-efficace
  • Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable
  • Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 4,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Affichage numérique avec écran tactile couleur de 2,4 in., résolution de 0,1°C, verrouillage du clavier par mot de passe
  • Sécurité maximale du contenu : thermostat de sécurité anti-congélation, alarme avec batterie de secours (12 h) immédiate en cas de panne de courant, historique des alarmes (10 événements) et enregistreur de données intégré avec port USB.
  • Connectivité : interface WIFI/LAN intégrée et relais d'alarme par contact sec (NO/NF)
  • Conforme à la norme DIN 13277
  • Port d'accès dia.12 mm pour sonde de température externe
  • Éclairage intérieur LED vertical sur toute la hauteur de cuve
  • Rappel de porte automatique, serrure électronique avec télécommande, équipé de roulettes dia.100 mm dont 2 avec frein à l'avant
  • Evacuation des eaux de nettoyage dia.25 mm en fond de cuve.
Spécification
Type Refrigerator
Capacité (impériale) 288.21 gal.
Capacité (métrique) 1 091 l
Gamme de températures -2°C à +16°C
Résolution de la température 0.1 K
Capteur PT1000
Stabilité de la température ±2°K
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Solid Reversible Self-closing with Lock
No. of Doors 2
Côté charnière Left or Right
Étagères 8
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe White Powder-coated
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE
Modèle Armoire
Affichage High-Contrast 2.4 in. Color Touch and Swipe Display
Roulettes 100 mm dia. castors
Couleur White
Type de condenseur Low-Maintenance Wire-on-Tube with Washable Filter
Type de contrôle Digital Controller
Ports 1 x 12 mm dia. access port
Garantie 2 Years Parts and Labor
Dégivrage Automatic Hot-Gas Defrost
Éclairage LED Ceiling and Full-Height Vertical
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sécurité d’accès Electronic Door Lock with Remote Control
Connectivité WiFi/Lan Module Integrated
Compresseur CFC-free
Ampérage 4 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, Single Phase
Consommation d’énergie 464 kWh/a
Concept écologique Natural Refrigerant, Ultra Energy Efficient, Ecovadis Gold