Learn More
Perfluorodécaline, 90 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Perfluorodecalin |
Point de fusion | -10.0°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.9000g/mL |
Point d’ébullition | 142.0°C |
Point d’éclair | 59°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 88% min. (GC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Indice de réfraction | 1.3135 to 1.3155 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Perfluorodecalin, mixture of cis and trans
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.