Learn More
Acide perfluorodécanesulfonique 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324370 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324370 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15986580AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorodecane sulfonic acid
CAS 335-77-3
Noms d’analytes ou de composants Perfluorodecane sulfonic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10HF21O3S
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluoro-1-decanesulfonic Acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Henicosafluorodecane-1-sulfonate, PFDS, Heneicosafluoro-1-decanesulfonic Acid;
Formule InChI InChI=1S/C10HF21O3S/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H,32,33,34)
SMILES FC(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(O)=O
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10,10-acide henicosafluorodécane-1-sulfonique
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 600.14
Quantité 1 mL
Poids de la formule 599,93 g/mol