Learn More
Acide perfluorooctanoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7044957
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11372756
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08862.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide perfluorooctanoïque sert de surfactant dans la polymérisation par émulsion des fluoropolymères. Il est utilisé dans les tissus et le cuir ainsi que pour produire des cires de sol et des papiers cirés. Le composé sert également aux isolateurs pour les fils électriques, le gravage planaire de la silice fondue et la mousse anti-incendie.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (3,4 g/l) à 20°C.
Remarques
Stocker loin des agents réducteurs et des bases fortes. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants, les bases fortes et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-67-1
Formule moléculaire C8HF15O2
Poids moléculaire (g/mol) 414.07
Numéro MDL MFCD00004174
Clé InChI SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorooctanoic acid, pentadecafluorooctanoic acid, perfluorocaprylic acid, pfoa, octanoic acid, pentadecafluoro, perfluoroctanoic acid, perfluoroheptanecarboxylic acid, pentadecafluoro-1-octanoic acid, pentadecafluoro-n-octanoic acid, perfluoro-n-octanoic acid
CID PubChem 9554
ChEBI CHEBI:35549
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-acide pentafluoro-octanoïque
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorooctanoic acid
Point de fusion 58°C to 60°C
Densité 1.7
Point d’ébullition 189°C to 192°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1809678
Informations sur la solubilité Soluble in water. (3.4g/L) at 20°C.
Poids de la formule 414.07
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.