Learn More
Acide perfluorooctanoïque ammonium 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324790 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324790 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15987152ME100
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mL
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Méthanol