Learn More
uvex Chaussure basse PU/RU 65658 noire/jaune perforée BOA™ - Largeur 11
Code produit 17242141 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17242141 45 1 paire
17242131 35 1 paire
17252131 36 1 paire
17262131 37 1 paire
17272131 38 1 paire
17282131 39 1 paire
17292131 40 1 paire
17202141 41 1 paire
17212141 42 1 paire
17222141 43 1 paire
17232141 44 1 paire
17252141 46 1 paire
17262141 47 1 paire
17272141 48 1 paire
17282141 49 1 paire
17292141 50 1 paire
17202151 51 1 paire
17212151 52 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17242141 Fournisseur uvex Code fournisseur 6565845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    147.44€ / 1 paires
    Économisez 3.56€
    2% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Les chaussures de sécurité Uvex 1 protègent et soutiennent le mouvement naturel du corps humain en réduisant la pression et la contrainte ; classes de protection S1 et S2
Uvex 1 chaussure 6565.8 avec BOA™ Système d'ajustement S1 SRC
  • Chaussure de sécurité multifonctionnelle sportive
  • Léger et flexible
  • Dernière génération 100 % sans métal Uvex Xenova™ bout renforcé
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • Fabriquées avec une nouvelle technologie développée pour un confort d’utilisation prolongé
  • Uvex Climazone technologie pour un confort optimal du porteur
  • Matériau supérieur en microvelours haute technologie, perforé et respirant
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • BOA™ Système de réglage Fit System Dial pour un confort personnalisé et constant toute la journée
  • Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
    • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
  • Certifié avec Uvex Medicare prend en charge les semelles orthopédiques individuelles et les ajustements personnalisés de la semelle, tels que l'augmentation globale, l'augmentation interne et externe, et d'autres solutions.
  • Article n° 6565,8
  • Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Tailles : 35 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, Jaune
Matériau Microvelours
Dimensions 45
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Réutilisable
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 1
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S1
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit Chaussure de sécurité ESD