Learn More
Solution de contrôle des performances, SPEX CertiPrep™
Code produit 15205776 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15205776 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15205776 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur 5081PC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Tétrachloroisophtalonitrile1897-45-650ng/ml
Dachtal méthyle1861-32-150ng/ml
delta-BHC319-86-840ng/ml
Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle2921-88-22 ng/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Performance Check Solution
Note relative au nom USEPA Method 508.1
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 50-29-3
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Méthodes For US EPA Methods 508, 508.1
Formule moléculaire C14H9Cl5
Technique US EPA Method 508
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI YVGGHNCTFXOJCH-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Nom IUPAC 1-chloro-4-[2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]benzène
Solvent or Matrix MTBE/Ethyl Acetate
Poids moléculaire (g/mol) 354.476
CID PubChem 3036
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:16130
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Performance Check Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methyl-tert-butyl ether, ethyl acetate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire