Learn More
Liebherr™ Armoire laboratoire qualifiable 5°C ± 3K, porte vitrée, série Performance
GREENER_CHOICE
Code produit. 30178709
Click to view available options
Capacité (métrique):
480 l
702 l
1 091 l
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30178709
Marque: Liebherr™ SRPVG8411
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Appareil qualifiable suivant FDX15-140 pour une variation de température maximale de ±3K, conforme aux Bonnes Pratiques de Laboratoire. Pour un stockage sûr, précis et ultra économe en énergie des produits thermosensibles en température positive.
  • Réfrigérateur de laboratoire pour stockage des produits thermosensibles
  • Plage de température 0 / +16 °C, stabilité de température de +5 °C ± 3K testée selon FDX15-140
  • Technologie NoFrost : réfrigération assistée par ventilateur avec dégivrage automatique à gaz chaud ultra-efficace
  • Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable
  • Réfrigérant R 290, puissance de connexion 4,0 A, 220-240 V/50/1-ph, consommation d'énergie 286 kWh/a
  • Affichage numérique avec touches tactiles, résolution de 0,1 °C, verrouillage du clavier par mot de passe
  • Sécurité : thermostat de sécurité anti-congélation, alarmes porte et température, alarme coupure secteur (au retour du courant), sauvegarde de la température min/max.
  • Connectivité : interface WIFI/LAN en accessoire, relais d'alarme par contact sec (NO/NF)
  • Port d'accès dia.12 mm pour sonde de température externe
  • Éclairage intérieur LED
  • Rappel de porte automatique, serrure mécanique, équipé de roulettes dia.100 mm dont 2 avec frein à l'avant
  • Evacuation des eaux de nettoyage dia.25 mm en fond de cuve
Spécification
Type Refrigerator
Capacité (impériale) 185.45 gal.
Capacité (métrique) 702 l
Gamme de températures 0°C à 16°C
Résolution de la température 0.1 K
Stabilité de la température ±3°K
Réfrigérant R 290
Modèle de porte Solid Reversible Self-closing with Lock
No. of Doors 1
Côté charnière Left or Right
Étagères 4
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe White Powder-coated
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE
Modèle Armoire
Affichage High-Contrast Monochrome Display with Touch Buttons
Roulettes 100 mm dia. castors
Couleur White
Type de condenseur Low-Maintenance Wire-on-Tube with Washable Filter
Type de contrôle Digital Controller
Ports 1 x 12 mm dia. access port
Garantie 2 Years Parts and Labor
Dégivrage Automatic Hot-Gas Defrost
Éclairage LED Ceiling Mounted
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sécurité d’accès Mechanical Door Lock with Key
Connectivité WiFi/Lan Module Optional
Compresseur CFC-free
Ampérage 4 A
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, Single Phase
Consommation d’énergie 299 kWh/a
Concept écologique Natural Refrigerant, Super Energy Efficient, Ecovadis Gold