Learn More
Saint-Gobain Pompe à débit contrôlé PFD1 AstiPure™
Code produit. 11975504
Click to view available options
Débit:
10 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11975504
Marque: Saint-Gobain PFD1210
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transférez les acides et solvants ultra-purs utilisés dans l’industrie des semi-conducteurs avec cette pompe. La pompe à débit contrôlé Saint Gobain Performance Plastics™ AstiPure™ PFD1 convient au pompage des produits chimiques concentrés, y compris les plus corrosifs d’entre eux (acides et solvants).
  • Alimentation pneumatique : deux soufflets en PTFE réciproques horizontalement
  • La fréquence de pompage est beaucoup plus faible qu’une pompe à membrane équivalente
  • Tous les composants en contact avec des liquides de la pompe PFD AstiPure sont fabriqués en PFA à haute pureté et en PTFE
  • Tous les autres composants sont fabriqués avec des matériaux de haute technologie, tels que le PVDF et le PEEK, garantissant l’absence de contamination ionique, même en cas de défaillance d’un soufflet
  • Les pompes sont assemblées en salle blanche, testées avec de l’eau déionisée, nettoyées puis emballées dans des sacs plastiques de double étanchéité
  • Aucune pièce métallique (interne ou externe)
  • Entretien facile
  • Pas d’arbres rotatifs ou de presse-étoupes susceptibles de provoquer une fuite
  • Fonctionnement pneumatique (air sec ou azote)
  • Auto-amorçage
  • Convient aux températures liquides de 0°C (32°F) à 100°C (212°F)
  • Conception compacte
Applications
  • Recirculation, distribution et filtration avec débits et volumes contrôlés
  • Injection et échantillonnage de produits chimiques.
  • Transfert de produits chimiques et de solvants dans les salles blanches
  • transfert en toute sécurité de produits chimiques et de solvants corrosifs dans les zones dangereuses
  • Transfert et distribution de produits pharmaceutiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 10 l/min
Température (métrique) min. 0°C
Température (métrique) Max 100°C
Pression maximale 4 bars