Learn More
Acide périodique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
1000g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454387 250g 250g
11444387 50g 50g
11434387 1000g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20433.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227.94 g/mol
L’acide périodique est utilisé comme composant pour les colorations de glycoprotéines. Il sert d’intermédiaire pharmaceutique et synthétique et est utilisé dans l’impression sur soie. Il agit comme un agent oxydant particulièrement dans le clivage des 1,2 diols pour préparer les dialdéhydes. Il possède des potentiels d’oxydation sélectifs qui en font un réactif idéal pour la récupération des écrans de soie dans l’industrie de l’impression. Il trouve son application dans les sciences de la vie pour l’analyse des polysaccharides intracellulaires comme le glycogène, l’amidon et la cellulose. De plus, il est utilisé dans les réactions d’oxydation qui convertissent les sulfures en sulfones, catalysées par des réactions d’oxyde de chrome(VI) et d’oxydation convertissant les alcools en aldéhydes et cétones.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide périodique est utilisé comme composant pour les colorations de glycoprotéines. Il sert d’intermédiaire pharmaceutique et synthétique et est utilisé dans l’impression sur soie. Il agit comme un agent oxydant particulièrement dans le clivage des 1,2 diols pour préparer les dialdéhyde. Il possède des potentiels d’oxydation sélectifs qui en font un réactif idéal pour la récupération des écrans de soie dans l’industrie de l’impression. Il trouve son application dans les sciences de la vie pour l’analyse des polysaccharides intracellulaires comme le glycogène, l’amidon et la cellulose. De plus, il est utilisé dans les réactions d’oxydation qui convertissent les sulfures en sulfones, catalysées par des réactions d’oxyde de chrome(VI) et d’oxydation convertissant les alcools en aldéhydes et cétones.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les alcools.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents réducteurs forts, les poudres métalliques, les bases fortes et le diméthylsulfoxyde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10450-60-9
Formule moléculaire H5IO6
Poids moléculaire (g/mol) 227.94
Numéro MDL MFCD00011344
Clé InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
CID PubChem 25289
ChEBI CHEBI:29150
Nom IUPAC pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Periodic acid
pH 1,2
Point de fusion 126°C à 130°C
Odeur Inodore
Sensibilité Hygroscopique ; sensible à la lumière
Numéro UN UN3085
Quantité 250g
Merck Index 14,7171
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohols.
Poids de la formule 227.94
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Periodic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Periodic acid