Learn More
Acide périodique, ACS, 99,0 à 101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491167 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15491167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030472.18
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Sensible à la lumière et hygroscopique
L’acide périodique est utilisé comme composant pour les colorations de glycoprotéines. Il sert d’intermédiaire pharmaceutique et synthétique et est utilisé dans l’impression sur soie. Il agit comme un agent oxydant particulièrement dans le clivage des 1,2 diols pour préparer les dialdéhydes. Il possède des potentiels d’oxydation sélectifs qui en font un réactif idéal pour la récupération des écrans de soie dans l’industrie de l’impression. Il trouve son application dans les sciences de la vie pour l’analyse des polysaccharides intracellulaires comme le glycogène, l’amidon et la cellulose. De plus, il est utilisé dans les réactions d’oxydation qui convertissent les sulfures en sulfones, catalysées par l’oxyde de chrome(VI) et dans les réactions d’oxydation convertissant les alcools en aldéhydes et en cétones.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Periodic acid
CAS 10450-60-9
Couleur Blanc
Point de fusion 126°C to 130°C
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Plage de pourcentage du dosage 99.01-101.0%
Formule moléculaire H5IO6
Numéro MDL MFCD00011344
Quantité 50 g
Forme physique Crystals
Synonyme orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Clé InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Nom IUPAC acide tétrahydroxyiodeux
Poids moléculaire (g/mol) 227.94
CID PubChem 25289
ChEBI CHEBI:29150
Poids de la formule 227.94
Qualité Réactif ACS
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.