Learn More
Acide périodique, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit 10467260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10467260 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10467260 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/1322/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 122°C
CAS 10450-60-9
Couleur Blanc
pH 1
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Formule moléculaire H5IO6
Numéro MDL MFCD00011344
Synonyme orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
Clé InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Nom IUPAC pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane
Poids moléculaire (g/mol) 227.94
CID PubChem 25289
ChEBI CHEBI:29150
Poids de la formule 227.94g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Periodic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.