Learn More
Acide périodique, MP Biomedicals™
Code produit 11438220 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11438220 25 g
11448220 100 g
11458220 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438220 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210259525
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour la coloration cellulaire. Acide périodique, MP Biomedicals colore le cytoplasme des cellules présentes dans le motif tubulaire, le mucus et les surfaces apicales de diverses lumières et glycoprotéines sur les gels SDS-PAGE. Ce composé peut être utilisé dans les réactions d'oxydation.
  • L'acide périodique peut être utilisé dans les réactions d'oxydation convertissant les sulfures en sulfones, catalysées par l'oxyde de chrome(VI), et dans les réactions d'oxydation convertissant les alcools en aldéhydes et cétones.
  • L'acide périodique peut également réagir avec la liaison glycolique 1,2 des glucides pour former des aldéhydes dans les coupes de tissus, lesquels peuvent être colorés avec des bases de Schiff, permettant ainsi la coloration de ces tissus.
  • De plus, des études montrent que l'acide périodique n'est pas efficace pour colorer les cellules cancéreuses dans les nids solides, qui sont mieux colorées à l'aide de Grimelius.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10450-60-9
Formule moléculaire H5IO6
Poids moléculaire (g/mol) 227.94
Numéro MDL MFCD00011344
Clé InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
CID PubChem 25289
ChEBI CHEBI:29150
Nom IUPAC acide tétrahydroxyiodeux
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spécification
Point de fusion 122°C (Lit.)
Point d’ébullition 135°C (literature)
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline jaunâtre
Informations sur la solubilité Freely soluble in water (100mg/mL), alcohol, nitric acid; slightly soluble in ether.
Poids de la formule 227.94
Pourcentage de pureté ≥99%