Learn More
Acide périodique, puriss p.a, ACS, ≥ 99,0 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Product Code. 15677060 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
15677060 500 g Flacon en verre 500g
15657060 25 g Flacon en verre 25g
15647060 100 g Flacon en verre 100g
15667060 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15677060 Supplier Honeywell Research Chemicals Supplier No. 77312500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
puriss. p.a., réactif ACS, pour titration oxymétrique, cristallisé, ≥ 99,0 % (RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10450-60-9
Formule moléculaire H5IO6
Poids moléculaire (g/mol) 227.94
Numéro MDL MFCD00011344
Clé InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
CID PubChem 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Periodic acid
Couleur Blanc
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Forme physique Solide
Numéro UN UN3085
Informations sur la solubilité Soluble in water
Nom IUPAC tetrahydroxyiodous acid
Poids de la formule 227.94g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (RT)